6-Fluorochromane-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903709-25G PC903709-5G
APOSPC903709-25GEA 0 EUR
APOSPC903709-25G APOSPC903709-5G
6-Fluorochromane-2-carboxylic acid 98%
6-Fluorochromane-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉FO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07778357
CAS-Nummer: 99199-60-7