Ethyl-2-fluor-5-methylbenzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 2-fluoro-5-methylbenzoate
PC903903-5G
APOSPC903903-5GEA
91.5
EUR
APOSPC903903-5G
Ethyl-2-fluor-5-methylbenzoat 95%
Ethyl-2-fluor-5-methylbenzoat
Formel:
C₁₀H₁₁FO₂ Molecular Weight: 182,1916 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06204763 CAS-Nummer: 496841-90-8 |