Methyl 3,3-difluorocyclopentane-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904108-1G PC904108-250MG
APOSPC904108-1GEA 647 EUR
APOSPC904108-1G APOSPC904108-250MG
Methyl 3,3-difluorocyclopentane-1-carboxylate 95%
Methyl 3,3-difluorocyclopentane-1-carboxylate
Formel: C₇H₁₀F₂O₂
Molecular Weight: 164,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1394129-94-2