3,3-Difluoro-1-boc-azetidine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 3,3-difluoroazetidine-1-carboxylate
PC904450-5G
PC904450-25G
APOSPC904450-5GEA
62.5
EUR
APOSPC904450-5G
APOSPC904450-25G
3,3-Difluoro-1-boc-azetidine
3,3-Difluoro-1-boc-azetidine
Formel:
C₈H₁₃F₂NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18381087 CAS-Nummer: 1255666-59-1 |