6-(Trifluoromethyl)pyridazin-3(2H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904495-1G
APOSPC904495-1GEA 106 EUR
APOSPC904495-1G
6-(Trifluoromethyl)pyridazin-3(2H)-one 95%
6-(Trifluoromethyl)pyridazin-3(2H)-one
Formel: C5H3F3N2O
Molecular Weight: 164,0853 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09754152
CAS-Nummer: 174607-36-4