2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-3-fluoropyridine-4-carboxylic acid
PC904529-1G
PC904529-5G
APOSPC904529-1GEA
33.5
EUR
APOSPC904529-1G
APOSPC904529-5G
2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid 97%
2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid
Formel:
C₆H₃BrFNO₂ Molecular Weight: 219.997 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD13185796 CAS-Nummer: 1211530-89-0 |