2,3,4,6-Tetrafluorbenzylalkohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904651-1G PC904651-250MG
APOSPC904651-1GEA 342 EUR
APOSPC904651-1G APOSPC904651-250MG
2,3,4,6-Tetrafluorbenzylalkohol 95%
2,3,4,6-Tetrafluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₄F₄O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03701105
CAS-Nummer: 53001-70-0