5-Fluor-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904683-1G
PC904683-250MG
PC904683-5G
APOSPC904683-1GEA
219
EUR
APOSPC904683-1G
APOSPC904683-250MG
APOSPC904683-5G
5-Fluor-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyd 95%
5-Fluor-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyd
Formel:
C₁₀H₇FN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08059861 CAS-Nummer: 1015845-84-7 |