Methyl-2-(2-fluorophenyl)acetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-fluorophenylacetate, Methyl 2-(2-fluorophenyl)acetate
PC904715-25G
APOSPC904715-25GEA
68.3
EUR
APOSPC904715-25G
Methyl-2-(2-fluorophenyl)acetate 98%
Methyl-2-(2-fluorophenyl)acetate
Formel:
C₉H₉FO₂ Molecular Weight: 168.167 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00800605 CAS-Nummer: 57486-67-6 |