4-Amino-5-(difluoromethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC904794-1G
PC904794-5G
APOSPC904794-1GEA
66.7
EUR
APOSPC904794-1G
APOSPC904794-5G
4-Amino-5-(difluoromethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Amino-5-(difluoromethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formel:
C₃H₄F₂N₄S Molecular Weight: 166.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03423399 CAS-Nummer: 832740-00-8 |