2-Chloro-4,5-difluorobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904911-1G PC904911-5G
APOSPC904911-1GEA 26.1 EUR
APOSPC904911-1G APOSPC904911-5G
2-Chloro-4,5-difluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-4,5-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07782050
CAS-Nummer: 165047-23-4