4-Chloro-7-fluoroquinazoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905039-5G PC905039-25G
APOSPC905039-5GEA 126 EUR
APOSPC905039-5G APOSPC905039-25G
4-Chloro-7-fluoroquinazoline 95%
4-Chloro-7-fluoroquinazoline
Formel: C₈H₄ClFN₂
Molecular Weight: 182,5800 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08236729
CAS-Nummer: 16499-62-0