5-Fluoro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905108-1G PC905108-5G
APOSPC905108-1GEA 139 EUR
APOSPC905108-1G APOSPC905108-5G
5-Fluoro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
5-Fluoro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₈FNO
Molecular Weight: 177.18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06011083
CAS-Nummer: 842972-09-2