trans-N-Methoxy-N-methyl-2-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905113-1G PC905113-250MG
APOSPC905113-1GEA 647 EUR
APOSPC905113-1G APOSPC905113-250MG
trans-N-Methoxy-N-methyl-2-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxamide 95%
trans-N-Methoxy-N-methyl-2-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxamide
Formel: C₇H₁₀F₃NO₂
Molecular Weight: 197,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22123286
CAS-Nummer: 1369338-93-1