2-(2-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905262-5G
APOSPC905262-5GEA
85.7
EUR
APOSPC905262-5G
2-(2-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid 95%
2-(2-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid
Formel:
C₈H₆ClFO₂ Molecular Weight: 188,5800 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09925136 CAS-Nummer: 1000523-07-8 |