(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905392-1G PC905392-5G PC905392-10G
APOSPC905392-1GEA 35.1 EUR
APOSPC905392-1G APOSPC905392-5G APOSPC905392-10G
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol
Formel: C₆H₆FNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06200782
CAS-Nummer: 131747-60-9