Fluoromethyl phenyl sulphone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Fluoromethylsulphonylbenzene, ((Fluoromethyl)sulphonyl)benzene
PC905535-5G
APOSPC905535-5GEA
144
EUR
APOSPC905535-5G
Fluoromethyl phenyl sulphone 98%
Fluoromethyl phenyl sulphone
Formel:
C₇H₇FO₂S Molecular Weight: 174,19 g/mol Schmelzpunkt: 53 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191650 CAS-Nummer: 20808-12-2 |