3-(2-Fluorophenyl)propionaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905581-1G PC905581-5G
APOSPC905581-1GEA 119 EUR
APOSPC905581-1G APOSPC905581-5G
3-(2-Fluorophenyl)propionaldehyde 95%
3-(2-Fluorophenyl)propionaldehyde
Formel: C₉H₉FO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09028588
CAS-Nummer: 175143-93-8