2,3-Difluoro-6-methylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,3-Difluoro-6-picoline
PC906336-1G PC906336-5G
APOSPC906336-1GEA 101 EUR
APOSPC906336-1G APOSPC906336-5G
2,3-Difluoro-6-methylpyridine 98%
2,3-Difluoro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₅F₂N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16610828
CAS-Nummer: 1227579-04-5