5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906351-1G
PC906351-5G
APOSPC906351-1GEA
122
EUR
APOSPC906351-1G
APOSPC906351-5G
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 95%
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene
Formel:
C₈H₈FNO₂ Molecular Weight: 169,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03413407 CAS-Nummer: 315-12-8 |