2,5-difluoro-3-nitrotoluene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,5-Difluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
PC906352-5G
APOSPC906352-5GEA 111 EUR
APOSPC906352-5G
2,5-difluoro-3-nitrotoluene 97%
2,5-difluoro-3-nitrotoluene
Formel: C₇H₅F₂NO₂
Molecular Weight: 173,119 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11519028
CAS-Nummer: 1093758-82-7