1-(Trifluormethyl)cyclopentancarbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906373-1G
APOSPC906373-1GEA
423
EUR
APOSPC906373-1G
1-(Trifluormethyl)cyclopentancarbonsäure 95%
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid
Formel:
C₇H₉F₃O₂ Molecular Weight: 182,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08445821 CAS-Nummer: 277756-44-2 |