2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906389-250MG
APOSPC906389-250MGEA 68.3 EUR
APOSPC906389-250MG
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid 98%
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₆ClFO₂
Molecular Weight: 188,59 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11846444
CAS-Nummer: 173315-54-3