2,3,5,6-Tetrafluorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9064-25G PC9064-5G PC9064-100G PC9064-10G
APOSPC9064-25GEA 134 EUR
APOSPC9064-25G APOSPC9064-5G APOSPC9064-100G APOSPC9064-10G
2,3,5,6-Tetrafluorpyridin 98%
2,3,5,6-Tetrafluoropyridine
Formel: C₅HF₄N
Molecular Weight: 151.06 g/mol
Siedepunkt: 102 °C
Dichte: 1.499 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011734
CAS-Nummer: 2875-18-5
UN: 1993
ADR: 3 III