3-[4-(Brommethyl)phenyl]-3-(trifluormethyl)-3H-diaziren 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(4-(Bromomethyl)phenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine, 3-[4-(Bromomethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine
PC906453-1G PC906453-200MG
APOSPC906453-1GEA 524 EUR
APOSPC906453-1G APOSPC906453-200MG
3-[4-(Brommethyl)phenyl]-3-(trifluormethyl)-3H-diaziren 95+%
3-[4-(Brommethyl)phenyl]-3-(trifluormethyl)-3H-diaziren
Formel: C₉H₆BrF₃N₂
Molecular Weight: 279.06 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD19442581
CAS-Nummer: 92367-11-8
UN: 3265
ADR: 8 III