4-Fluor-2,1,3-benzoxadiazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Fluorobenzofurazan
PC906486-1G PC906486-250MG
APOSPC906486-1GEA 435 EUR
APOSPC906486-1G APOSPC906486-250MG
4-Fluor-2,1,3-benzoxadiazol 98%
4-Fluor-2,1,3-benzoxadiazol
Formel: C₆H₃FN₂O
Molecular Weight: 138,10 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03425566
CAS-Nummer: 29270-55-1