(2-Fluorophenyl)oxoacetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906569-1G
PC906569-5G
APOSPC906569-1GEA
319
EUR
APOSPC906569-1G
APOSPC906569-5G
(2-Fluorophenyl)oxoacetic acid 95%
(2-Fluorophenyl)oxoacetic acid
Formel:
C₈H₅FO₃ Molecular Weight: 168,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06739153 CAS-Nummer: 79477-86-4 |