4-Chloro-8-fluoroquinazoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC907298-100MG PC907298-250MG
APOSPC907298-100MGEA 33.5 EUR
APOSPC907298-100MG APOSPC907298-250MG
4-Chloro-8-fluoroquinazoline 95%
4-Chloro-8-fluoroquinazoline
Formel: C₈H₄ClFN₂
Molecular Weight: 182.58 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09837193
CAS-Nummer: 124429-27-2