5-Fluoropyrimidine-4,6-diol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907348-5G
APOSPC907348-5GEA 89.9 EUR
APOSPC907348-5G
5-Fluoropyrimidine-4,6-diol 95%
5-Fluoropyrimidine-4,6-diol
Formel: C₄H₃FN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09033260
CAS-Nummer: 106615-61-6