3-Amino-2-fluorobenzonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907815-5G
APOSPC907815-5GEA
248
EUR
APOSPC907815-5G
3-Amino-2-fluorobenzonitrile 96%
3-Amino-2-fluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₅FN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08062434 CAS-Nummer: 873697-68-8 |