5-(3-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907909-1G
APOSPC907909-1GEA
56.7
EUR
APOSPC907909-1G
5-(3-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-(3-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formel:
C₈H₆FN₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09028454 CAS-Nummer: 341978-66-3 |