Ethyl 4-Fluorocinnamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907942-1G
PC907942-5G
APOSPC907942-1GEA
154
EUR
APOSPC907942-1G
APOSPC907942-5G
Ethyl 4-Fluorocinnamate 95%
Ethyl 4-Fluorocinnamate
Formel:
C₁₁H₁₁FO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02252626 CAS-Nummer: 352-03-4 |