Methyl-2-amino-3,4-difluorbenzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907992-1G PC907992-5G
APOSPC907992-1GEA 79.9 EUR
APOSPC907992-1G APOSPC907992-5G
Methyl-2-amino-3,4-difluorbenzoat 95%
Methyl-2-amino-3,4-difluorbenzoat
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09996886
CAS-Nummer: 170108-07-3