3-Fluor-4-hydroxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9083-25G PC9083-5G PC9083-100G
APOSPC9083-25GEA 148 EUR
APOSPC9083-25G APOSPC9083-5G APOSPC9083-100G
3-Fluor-4-hydroxybenzaldehyd
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅FO₂
Molecular Weight: 140,11 g/mol
Schmelzpunkt: 121…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016626
CAS-Nummer: 405-05-0