2-(Fluormethyl)-6-formylpyridin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-(Fluoromethyl)picolinaldehyde
PC908550-100MG PC908550-250MG
APOSPC908550-100MGEA 30.6 EUR
APOSPC908550-100MG APOSPC908550-250MG
2-(Fluormethyl)-6-formylpyridin 95+%
2-(Fluormethyl)-6-formylpyridin
Formel: C₇H₆FNO
Molecular Weight: 139,1300 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11865234
CAS-Nummer: 208111-28-8