2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC908649-1G PC908649-250MG PC908649-5G
APOSPC908649-1GEA 74.1 EUR
APOSPC908649-1G APOSPC908649-250MG APOSPC908649-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₂BrF₃N₂
Molecular Weight: 226,9820 g/mol
Siedepunkt: 55…56 °C
Schmelzpunkt: 21…23 °C
Dichte: 1,826 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09802248
CAS-Nummer: 785777-87-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR