4-(Trifluoromethyl)-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908668-250MG
PC908668-500MG
APOSPC908668-250MGEA
415
EUR
APOSPC908668-250MG
APOSPC908668-500MG
4-(Trifluoromethyl)-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carbonitrile 95%
4-(Trifluoromethyl)-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₇H₇F₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06411653 CAS-Nummer: 845866-48-0 |