2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine
PC908941-1G
PC908941-5G
APOSPC908941-1GEA
190
EUR
APOSPC908941-1G
APOSPC908941-5G
2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine hydrochloride 98%
2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₁ClFNO Molecular Weight: 191.63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11099553 CAS-Nummer: 120351-93-1 |