4-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909023-100MG
PC909023-1G
PC909023-500MG
APOSPC909023-100MGEA
487
EUR
APOSPC909023-100MG
APOSPC909023-1G
APOSPC909023-500MG
4-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98%
4-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel:
C₈H₄ClF₃N₂ Molecular Weight: 220.58 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15529110 CAS-Nummer: 1196507-58-0 |