1,5-Dibrom-2,4-difluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9091-25G PC9091-100G PC9091-5G
APOSPC9091-25GEA 52.2 EUR
APOSPC9091-25G APOSPC9091-100G APOSPC9091-5G
1,5-Dibrom-2,4-difluorbenzol 98%
1,5-Dibrom-2,4-difluorbenzol
Formel: C₆H₂Br₂F₂
Molecular Weight: 271,8849 g/mol
Schmelzpunkt: 29…31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458122
CAS-Nummer: 28342-75-8