2-Fluor-5-iodbenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC9095-1G PC9095-25G PC9095-5G
APOSPC9095-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9095-1G APOSPC9095-25G APOSPC9095-5G
2-Fluor-5-iodbenzaldehyd 97%
2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FIO
Molecular Weight: 250,01 g/mol
Schmelzpunkt: 41…46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093999
CAS-Nummer: 146137-76-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III