2,4-Difluorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9097-100G PC9097-25G PC9097-5G
APOSPC9097-100GEA 134 EUR
APOSPC9097-100G APOSPC9097-25G APOSPC9097-5G
2,4-Difluorphenylboronsäure
2,4-Difluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BF₂O₂
Schmelzpunkt: 247…250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318998
CAS-Nummer: 144025-03-6