2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-(Chloroacetyl)-4-(trifluoromethyl)aniline, 2-Chloro-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
PC9100-10G PC9100-5G
APOSPC9100-10GEA 105 EUR
APOSPC9100-10G APOSPC9100-5G
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 97%
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formel: C₉H₇ClF₃NO
Molecular Weight: 237.61 g/mol
Schmelzpunkt: 158…161 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084933
CAS-Nummer: 2707-23-5