4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Chloro-4-(difluoromethoxy)benzene
PC910104-25G
PC910104-5G
APOSPC910104-25GEA
223
EUR
APOSPC910104-25G
APOSPC910104-5G
4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene 95%
4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene
Formel:
C₇H₅ClF₂O Molecular Weight: 178.57 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09879256 CAS-Nummer: 81932-03-8 |