2-Brom-6-fluorimidazo[1,2-a]pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC910708-100MG PC910708-250MG
APOSPC910708-100MGEA 71.2 EUR
APOSPC910708-100MG APOSPC910708-250MG
2-Brom-6-fluorimidazo[1,2-a]pyridin 97%
2-Brom-6-fluorimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₄BrFN₂
Molecular Weight: 215,02 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD10698610
CAS-Nummer: 1060815-08-8