2-Chloro-3-fluoro-5-nitropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910735-5G
APOSPC910735-5GEA 157 EUR
APOSPC910735-5G
2-Chloro-3-fluoro-5-nitropyridine 98%
2-Chloro-3-fluoro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₂ClFN₂O₂
Molecular Weight: 176,5300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16659664
CAS-Nummer: 1079179-12-6