3-Fluoro-4-methoxypyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910743-1G PC910743-5G
APOSPC910743-1GEA 128 EUR
APOSPC910743-1G APOSPC910743-5G
3-Fluoro-4-methoxypyridine 97%
3-Fluoro-4-methoxypyridine
Formel: C₆H₆FNO
Molecular Weight: 127.118 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185605
CAS-Nummer: 1060805-03-9