3-Fluor-N-propylbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-(3-Fluorobenzyl)propylamine
PC910859-1G PC910859-5G
APOSPC910859-1GEA 219 EUR
APOSPC910859-1G APOSPC910859-5G
3-Fluor-N-propylbenzylamin 98%
3-Fluor-N-propylbenzylamin
Formel: C₁₀H₁₄FN
Molecular Weight: 167,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09938496
CAS-Nummer: 90389-86-9