2-Amino-5-fluor-3-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Fluoro-3-methylpyridin-2-ylamine
PC911092-1G
APOSPC911092-1GEA 65.4 EUR
APOSPC911092-1G
2-Amino-5-fluor-3-methylpyridin 98%
2-Amino-5-fluoro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₇FN₂
Molecular Weight: 126,1300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07375130
CAS-Nummer: 886365-56-6