[3-(4-Fluorophenoxy)propyl]amine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(4-Fluorophenoxy)propylamine
PC911117-1G PC911117-5G
APOSPC911117-1GEA 78.3 EUR
APOSPC911117-1G APOSPC911117-5G
[3-(4-Fluorophenoxy)propyl]amine 96%
[3-(4-Fluorophenoxy)propyl]amine
Formel: C₉H₁₂FNO
Molecular Weight: 169,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06213776
CAS-Nummer: 116753-54-9